Documents
455814
Sigma-Aldrich
Potassium chlorate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
KClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
crystalline
Pf
356 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Flame over circleExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges