453471
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
4-Hydrazinobenzonitrile hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
241-244 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl.NNc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H7N3.ClH/c8-5-6-1-3-7(10-9)4-2-6;/h1-4,10H,9H2;1H
Clé InChI
UXDLLFIRCVPPQP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable