Documents
434051
Sigma-Aldrich
Terbium(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
98%
Synonyme(s) :
Tb(TMHD)3
About This Item
Formule linéaire :
Tb(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
708.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: terbium
reagent type: catalyst
Pf
163-164 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Tb](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Tb/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
Clé InChI
JSAHJYGCYOFNGW-LWTKGLMZSA-K
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Qingru Wang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 235, 118260-118260 (2020-03-29)
Eu/Tb co-doped films with low concentration gold nanorods have been prepared using the solution process. The luminescence spectra investigations indicate that the introduction of nanorods can effectively enhance the energy transfer from Tb to Eu under excitation of 292 nm, because