Documents
425648
Sigma-Aldrich
Trimethylgermanium iodide
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3GeI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Point d'ébullition
134 °C (lit.)
Densité
1.815 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Ge](C)(C)I
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter