Documents
411809
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-nitropropyl methacrylate
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(CH3)CO2CH2C(CH3)2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Indice de réfraction
n20/D 1.45 (lit.)
Point d'ébullition
102 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)OCC(C)(C)[N+]([O-])=O