Documents
390895
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate hydrate
98%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H2(OH)CO2C2H5·xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.06 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
110-115 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.CCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1