Documents
364495
Sigma-Aldrich
Chloromethyl p-tolyl sulfone
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Pf
80-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)CCl