Documents
360902
Sigma-Aldrich
Ethyl trimethylsilyl malonate
97%
About This Item
Formule linéaire :
H3CCH2OCOCH2COOSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.30
Numéro Beilstein :
3082383
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.416 (lit.)
Point d'ébullition
75 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O4Si/c1-5-11-7(9)6-8(10)12-13(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
Clé InChI
PVXMKQLVICGFSI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl trimethylsilyl malonate is an ester.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup