Documents
349747
Sigma-Aldrich
Ethyl (2-methylphenoxy)acetate
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4OCH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.503 (lit.)
Point d'ébullition
119-120 °C (lit.)
Densité
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)COc1ccccc1C
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-11(12)8-14-10-7-5-4-6-9(10)2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Clé InChI
NHFQSFIBSJPLIW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Ethyl (2-methylphenoxy)acetate is an ester.
Application
Ethyl (2-methylphenoxy)acetate may be used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves