Key Documents
331686
Sigma-Aldrich
2′-Fluoro-4′-methoxyacetophenone
99%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(OCH3)COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Pf
52-54 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(C(C)=O)c(F)c1
InChI
1S/C9H9FO2/c1-6(11)8-4-3-7(12-2)5-9(8)10/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
PIRRWUMTIBFCCW-UHFFFAOYSA-N
Application
2′-Fluoro-4′-methoxyacetophenone may be used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup