322482
4-Hydroxy-2,5-diméthyl-3(2H)-furanone
95%
Synonyme(s) :
2,5-Diméthyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone, Furanone de fraise, Furanéol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Pf
73-77 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1OC(C)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-5(7)6(8)4(2)9-3/h3,8H,1-2H3
Clé InChI
INAXVXBDKKUCGI-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable