276308
2-Chloro-1,3-dimethylbenzene
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-m-xylene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.527 (lit.)
Point d'ébullition
182-183 °C (lit.)
Pf
−36 °C (lit.)
Densité
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cccc(C)c1Cl
InChI
1S/C8H9Cl/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
VDXLAYAQGYCQEO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
145.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter