Documents
258474
Sigma-Aldrich
N4-Benzoyl-2′-deoxycytidine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H17N3O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.32
Numéro Beilstein :
626967
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
215-220 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(NC(=O)c3ccccc3)=NC2=O
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable