Key Documents
254541
Sigma-Aldrich
Bis(trimethylsilyl) acetylenedicarboxylate
97%
Synonyme(s) :
Bis(trimethylsilyl) 2-butynedioate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18O4Si2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.42
Numéro Beilstein :
4680184
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Point d'ébullition
94 °C/0.005 mmHg (lit.)
Densité
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)OC(=O)C#CC(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H18O4Si2/c1-15(2,3)13-9(11)7-8-10(12)14-16(4,5)6/h1-6H3
Clé InChI
RYHMNBZWRLSKHY-UHFFFAOYSA-N