Key Documents
246042
Sigma-Aldrich
3-Butyn-2-ol
98%
About This Item
Formule linéaire :
HC≡CCH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
70.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
Point d'ébullition
66-67 °C/150 mmHg (lit.)
Densité
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3
Clé InChI
GKPOMITUDGXOSB-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par