234532
Acide éthylène glycol-bis(2-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique
97%
Synonyme(s) :
Acide egtazique, Acide glycolétherdiaminetétraacétique, Acide éthylène-bis(oxyéthylènenitrilo)tétraacétique, EGTA
About This Item
Pureté
97%
Pf
241 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
Clé InChI
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remplacé(e)(s) par