Documents
209473
Sigma-Aldrich
4-Hexanoylresorcinol
96%
Synonyme(s) :
2′,4′-Dihydroxyhexanophenone
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4COC6H3(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Point d'ébullition
217 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
53-56 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCC(=O)c1ccc(O)cc1O