Documents
173584
Sigma-Aldrich
7-Acetoxy-6-(2,3-dibromopropyl)-4,8-dimethylcoumarin
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H16Br2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
146-148 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1c(C)c2OC(=O)C=C(C)c2cc1CC(Br)CBr
InChI
1S/C16H16Br2O4/c1-8-4-14(20)22-16-9(2)15(21-10(3)19)11(6-13(8)16)5-12(18)7-17/h4,6,12H,5,7H2,1-3H3
Clé InChI
FCDMHZRMXOOYRQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable