Key Documents
16603
Sigma-Aldrich
O-Methyl-undecaethylene glycol
≥95% (oligomer purity)
Synonyme(s) :
Methoxyundecaethylene glycol, Monomethoxy-PEG (n=11)
About This Item
Formule linéaire :
HO(CH2CH2O)11CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
516.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95% (oligomer purity)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Chaîne SMILES 
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C23H48O12/c1-25-4-5-27-8-9-29-12-13-31-16-17-33-20-21-35-23-22-34-19-18-32-15-14-30-11-10-28-7-6-26-3-2-24/h24H,2-23H2,1H3
Clé InChI
VWDQSWKLHABGKL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Francesca Brero et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-08-28)
We present a 1H Nuclear Magnetic Resonance (NMR) relaxometry experimental investigation of two series of magnetic nanoparticles, constituted of a maghemite core with a mean diameter dTEM = 17 ± 2.5 nm and 8 ± 0.4 nm, respectively, and coated