157279
Ethyl 2-formyl-1-cyclopropanecarboxylate, predominantly trans
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
Point d'ébullition
60-65 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densité
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C1CC1C=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-2-10-7(9)6-3-5(6)4-8/h4-6H,2-3H2,1H3
Clé InChI
MDWXTLNIZCHBJE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
183.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
84 °C - closed cup