Documents
155764
Sigma-Aldrich
o-Phenylene phosphorochloridite
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaphosphole, o-Phenylene chlorophosphite, Chloro(1,2-phenylenedioxy)phosphine, Cyclic o-phenylene phosphorochloridite, Phosphorochloridous acid orthophenylene ester, Pyrocatechol phosphoryl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4ClO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.52
Numéro Beilstein :
135455
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Indice de réfraction
n20/D 1.571 (lit.)
Point d'ébullition
80 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
30-35 °C (lit.)
Densité
1.466 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClP1Oc2ccccc2O1
InChI
1S/C6H4ClO2P/c7-10-8-5-3-1-2-4-6(5)9-10/h1-4H
Clé InChI
YUJYEGDMJZHLMY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Catalyst in synthesis of bakkane sesquiterpenes
  • Reactant in reversible halogen-halogen ligand substitution at room temperature, and in irreversible halogen-O substitution at higher temperatures
  • Reactant in preparation of gold(I) trimethoxybenzonitrile phosphine isolated precatalysts
  • Reactant for preparation of pyrroles by TMSOTf-catalyzed Arbuzov reaction
  • Phosphorylation agent
  • Reactant for reparation of vinyl-substituted spirophosphoranes and vinylphosphonates via Markovnikov addition
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges