149853
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)piperazine
96%
About This Item
Pureté
96%
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Indice de réfraction
n20/D 1.521 (lit.)
Densité
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13F3N2/c12-11(13,14)9-2-1-3-10(8-9)16-6-4-15-5-7-16/h1-3,8,15H,4-7H2
Clé InChI
KKIMDKMETPPURN-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter