144630
α-Cyano-3-hydroxycinnamic acid
98%
About This Item
Pureté
98%
Pf
232 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)\C(=C\c1cccc(O)c1)C#N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable