Documents
130400
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trichlorotrifluoroethane
99%
Synonyme(s) :
CFC-113a
About This Item
Formule linéaire :
Cl3CCF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.38
Numéro Beilstein :
1699455
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pression de vapeur
5.8 psi ( 20 °C)
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.3599 (lit.)
Point d'ébullition
46 °C (lit.)
Pf
13-14 °C (lit.)
Densité
1.579 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(Cl)(Cl)Cl
Application
Please view www.aldrich.com/epaods regarding the EPA′s request for application information of Ozone Depleting Substances
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ozone 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable