110035
1-Propanol
≥99%
Synonyme(s) :
Alcool propylique
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
700 °F
Limite d'explosivité
13.7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.384 (lit.)
Point d'ébullition
97 °C (lit.)
97 °C
Pf
−127 °C (lit.)
Solubilité
water: miscible
Densité
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup