Principaux documents
ADVH97AC9D2B
AChemBlock
N1-Boc1,2-dimethyl-ethylenediamine hydrochloride
5 G
458,04 €
25 G
1 254,13 €
Réf. du fournisseur: U110786-5G
458,04 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
5 G
458,04 €
25 G
1 254,13 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.73
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: U110786-5G
458,04 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (3-aminobutan-2-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2O2.ClH/c1-6(10)7(2)11-8(12)13-9(3,4)5;/h6-7H,10H2,1-5H3,(H,11,12);1H
Clé InChI
KXWJLSCBOFUOQV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
97.00%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u110786-n1-boc1-2-dimethyl-ethylenediamine-hydrochloride.html
Synonym
tert-butyl (3-aminobutan-2-yl)carbamate hydrochloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u110786-n1-boc1-2-dimethyl-ethylenediamine-hydrochloride.html