Principaux documents
ADVH95EC9C7D
AChemBlock
7-bromo-3,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.14
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo-3,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C11H14BrN/c1-11(2)6-8-3-4-10(12)5-9(8)7-13-11/h3-5,13H,6-7H2,1-2H3
Clé InChI
QVQBKQDGJKUEDP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s80998-7-bromo-3-3-dimethyl-1-2-3-4-tetrahydroisoquinoline.html
Synonym
7-bromo-3,3-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s80998-7-bromo-3-3-dimethyl-1-2-3-4-tetrahydroisoquinoline.html