Key Documents
ADVH7F38391B
AChemBlock
1-(tert-butyl) 4-methyl (3R,4S)-3-fluoropiperidine-1,4-dicarboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.29
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(tert-butyl) 4-methyl (3R,4S)-3-fluoropiperidine-1,4-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H20FNO4/c1-12(2,3)18-11(16)14-6-5-8(9(13)7-14)10(15)17-4/h8-9H,5-7H2,1-4H3/t8-,9+/m1/s1
Clé InChI
YUFJCQYJBJXLJH-BDAKNGLRSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s88763-1-tert-butyl-4-methyl-3r-4s-3-fluoropiperidine-1-4-dicarboxylate.html
Synonym
1-(tert-butyl) 4-methyl (3r,4s)-3-fluoropiperidine-1,4-dicarboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s88763-1-tert-butyl-4-methyl-3r-4s-3-fluoropiperidine-1-4-dicarboxylate.html