Documents
ADVH7F37E43F
AChemBlock
tert-Butyl 3-(trifluoromethyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.26
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(trifluoromethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H18F3NO2/c1-10(2,3)17-9(16)15-6-4-5-8(7-15)11(12,13)14/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
YOQUBNMKWDSZLQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23466-tert-butyl-3-trifluoromethyl-piperidine-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl 3-(trifluoromethyl)piperidine-1-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23466-tert-butyl-3-trifluoromethyl-piperidine-1-carboxylate.html