Principaux documents
ADVH7F37E200
AChemBlock
5-Ethynyl-N-methyl-2-pyridinamine
250 MG
268,21 €
1 G
537,65 €
5 G
1 970,61 €
Réf. du fournisseur: M23226-250MG
268,21 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
268,21 €
1 G
537,65 €
5 G
1 970,61 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: M23226-250MG
268,21 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-((2E)-5-ethynyl-2(1H)-pyridinylidene)methanamine
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-3-7-4-5-8(9-2)10-6-7/h1,4-6H,2H3,(H,9,10)
Clé InChI
LIHITMAWIBHCIG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m23226-5-ethynyl-n-methyl-2-pyridinamine.html
Synonym
5-ethynyl-n-methylpyridin-2-amine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m23226-5-ethynyl-n-methyl-2-pyridinamine.html