Principaux documents
ADVH49B82D1A
AChemBlock
1,7-dioxaspiro[3.5]nonan-3-amine
25 MG
255,96 €
100 MG
415,18 €
250 MG
574,40 €
1 G
1 823,64 €
Réf. du fournisseur: S85759-25MG
255,96 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
25 MG
255,96 €
100 MG
415,18 €
250 MG
574,40 €
1 G
1 823,64 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: S85759-25MG
255,96 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1,7-dioxaspiro[3.5]nonan-3-amine
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c8-6-5-10-7(6)1-3-9-4-2-7/h6H,1-5,8H2
Clé InChI
DUXQWTILNFESDT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/s85759-1-7-dioxaspiro-3-5-nonan-3-amine.html
Synonym
1,7-dioxaspiro[3.5]nonan-3-amine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s85759-1-7-dioxaspiro-3-5-nonan-3-amine.html