Principaux documents
ADVH49B829F2
AChemBlock
7-methyl-7-azaspiro[3.5]nonan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.22
Numéro MDL:
Iupac Name
7-methyl-7-azaspiro[3.5]nonan-2-one
Inchi Code
1S/C9H15NO/c1-10-4-2-9(3-5-10)6-8(11)7-9/h2-7H2,1H3
Clé InChI
NYEIFMSZSIMUAX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
brown liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/s85191-7-methyl-7-azaspiro-3-5-nonan-2-one.html
Synonym
7-methyl-7-azaspiro[3.5]nonan-2-one
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s85191-7-methyl-7-azaspiro-3-5-nonan-2-one.html