Principaux documents
ADVH14DBDA34
AChemBlock
trans-3-fluoro-3-methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.6
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(1r,3r)-3-fluoro-3-methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10FN.ClH/c1-5(6)2-4(7)3-5;/h4H,2-3,7H2,1H3;1H/t4-,5-;
Clé InChI
LDZFEXOKXYMVTN-BPNVWSNHSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white to off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p46980-trans-3-fluoro-3-methylcyclobutan-1-amine-hydrochloride.html
Synonym
(1r,3r)-3-fluoro-3-methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p46980-trans-3-fluoro-3-methylcyclobutan-1-amine-hydrochloride.html