Documents
ADVH14DBD677
AChemBlock
(4-ethylcyclohexyl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.24
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-ethylcyclohexyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H18O/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h8-10H,2-7H2,1H3
Clé InChI
YSQZCEWPPUAANL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
colourless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p49749-4-ethylcyclohexyl-methanol.html
Synonym
(4-ethylcyclohexyl)methanol
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p49749-4-ethylcyclohexyl-methanol.html