Principaux documents
ADVH14DBC7AD
AChemBlock
1-(3-Methylphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-methylphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-9-4-2-5-10(8-9)12(11(13)14)6-3-7-12/h2,4-5,8H,3,6-7H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
SSPYKVRECSNVLY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p39968-1-3-methylphenyl-cyclobutanecarboxylic-acid.html
Synonym
1-(m-tolyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p39968-1-3-methylphenyl-cyclobutanecarboxylic-acid.html