Principaux documents
ADVH0430B516
AChemBlock
tert-butyl N-[trans-4-(trifluoromethyl)pyrrolidin-3-yl]carbamate
100 MG
292,70 €
250 MG
451,92 €
1 G
1 045,92 €
Réf. du fournisseur: O32960-100MG
292,70 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
292,70 €
250 MG
451,92 €
1 G
1 045,92 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: O32960-100MG
292,70 €
Expédition sous 21 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl ((3R,4S)-4-(trifluoromethyl)pyrrolidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H17F3N2O2/c1-9(2,3)17-8(16)15-7-5-14-4-6(7)10(11,12)13/h6-7,14H,4-5H2,1-3H3,(H,15,16)/t6-,7-/m0/s1
Clé InChI
TTZLWOFPFKRYBC-BQBZGAKWSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o32960-tert-butyl-n-trans-4-trifluoromethyl-pyrrolidin-3-yl-carbamate.html
Synonym
rel-tert-butyl ((3R,4S)-4-(trifluoromethyl)pyrrolidin-3-yl)carbamate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32960-tert-butyl-n-trans-4-trifluoromethyl-pyrrolidin-3-yl-carbamate.html