Principaux documents
ADV947322477
AChemBlock
1-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-hydroxycyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H17NO5/c1-9(2,3)16-8(15)11-10(7(13)14)4-6(12)5-10/h6,12H,4-5H2,1-3H3,(H,11,15)(H,13,14)
Clé InChI
HGZHBZBOYAISMT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l21948-1-tert-butoxy-carbonyl-amino-3-hydroxycyclobutane-1-carboxylic-acid.html
Synonym
1-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxycyclobutane-1-carboxylic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l21948-1-tert-butoxy-carbonyl-amino-3-hydroxycyclobutane-1-carboxylic-acid.html