Principaux documents
ADV390218233
AChemBlock
4-Amino-5-bromopyrrolo[1,2-f][1,2,4]triazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.04
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-ylamine
Inchi Code
1S/C6H5BrN4/c7-4-1-2-11-5(4)6(8)9-3-10-11/h1-3H,(H2,8,9,10)
Clé InChI
UKQXPHHOTNGTKE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/g-6439-4-amino-5-bromopyrrolo-1-2-f-1-2-4-triazine.html
Synonym
5-bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/g-6439-4-amino-5-bromopyrrolo-1-2-f-1-2-4-triazine.html