Principaux documents
AC5424073152
Accela ChemBio Inc.
1-(4-Bromophenyl)piperazine Hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.59
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13BrN2.ClH/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
Clé InChI
YDVSFRZKQMQPJD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY003573&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY003573.pdf