Documents
AABH99B52AE1
AA BLOCKS, INC.
1-Amino-4-chloroanthracene-9,10-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.68
Numéro MDL:
Iupac Name
1-amino-4-chloroanthra-9,10-quinone
Inchi Code
1S/C14H8ClNO2/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6H,16H2
Clé InChI
AWACQBFBMROGQC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/2872-47-1
Synonym
1-amino-4-chloroanthracene-9,10-dione
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=2872-47-1