Principaux documents
AABH99A508F4
AA BLOCKS, INC.
rac-Deshydroxy Formoterol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.41
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2-hydroxy-5-(2-((1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl)amino)ethyl)phenyl)formamide
Inchi Code
1S/C19H24N2O3/c1-14(11-15-3-6-17(24-2)7-4-15)20-10-9-16-5-8-19(23)18(12-16)21-13-22/h3-8,12-14,20,23H,9-11H2,1-2H3,(H,21,22)
Clé InChI
OROKZPUWZCRYFD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/477552-93-5
Synonym
rac-Deshydroxy Formoterol
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=477552-93-5