Principaux documents
AABH99A47DB5
AA BLOCKS, INC.
2-phenyl-2-(thiophene-2-sulfonamido)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.36
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
phenyl[(2-thienylsulfonyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO4S2/c14-12(15)11(9-5-2-1-3-6-9)13-19(16,17)10-7-4-8-18-10/h1-8,11,13H,(H,14,15)
Clé InChI
MQRAXDIFYJBZCA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1103529-64-1
Synonym
2-phenyl-2-(thiophene-2-sulfonamido)acetic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1103529-64-1