Key Documents
AABH99A47BF9
AA BLOCKS, INC.
ent-Labda-8(17),13E-diene-3β,15,18-triol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.49
Numéro MDL:
Iupac Name
(E)-5-(5-hydroxy-3-methylpent-3-en-1-yl)-1-(hydroxymethyl)-1,4a-dimethyl-6-methylenedecahydronaphthalen-2-ol
Inchi Code
1S/C20H34O3/c1-14(10-12-21)5-7-16-15(2)6-8-17-19(16,3)11-9-18(23)20(17,4)13-22/h10,16-18,21-23H,2,5-9,11-13H2,1,3-4H3/b14-10+
Clé InChI
LYPOGFXAKORPQZ-GXDHUFHOSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
98.00%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/90851-50-6
Synonym
ent-Labda-8(17),13E-diene-3beta,15,18-triol
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=90851-50-6