Key Documents
AABH99A4423E
AA BLOCKS, INC.
methyl 2-[(4-hydroxyphenyl)carbonyl]benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.29
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-hydroxy-2,4-dimethoxycyclohexa-1,5-dien-1-yl)(phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C15H16O4/c1-18-13-10-15(17,19-2)9-8-12(13)14(16)11-6-4-3-5-7-11/h3-9,17H,10H2,1-2H3
Clé InChI
AZXOQRSOWDOQJS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/21147-23-9
Synonym
2,4-Dimethoxy-4hydroxybenzophenone
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=21147-23-9