Principaux documents
AABH99A42F3B
AA BLOCKS, INC.
5-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-hydrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.23
Numéro MDL:
Iupac Name
4-hydrazino-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H8N4S/c1-4-2-12-7-5(4)6(11-8)9-3-10-7/h2-3H,8H2,1H3,(H,9,10,11)
Clé InChI
IWRWDRZDFILWMR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/19786-56-2
Synonym
4-HYDRAZINO-5-METHYLTHIENO[2,3-D]PYRIMIDINE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=19786-56-2