Documents
AABH97D29DA6
AA BLOCKS, INC.
2-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.04
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6BrF3O2/c10-8-6(4-14)2-1-3-7(8)15-5-9(11,12)13/h1-4H,5H2
Clé InChI
YNLMXJARPQIUGV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1824074-32-9
Synonym
2-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzaldehyde
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1824074-32-9