Principaux documents
AABH97D208BC
AA BLOCKS, INC.
methyl 3-benzoyl-1H-indole-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.3
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-benzoyl-1H-indole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H13NO3/c1-21-17(20)12-8-5-9-14-15(12)13(10-18-14)16(19)11-6-3-2-4-7-11/h2-10,18H,1H3
Clé InChI
XLTZHPCALABRGK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1448725-23-2
Synonym
methyl3-benzoyl-1H-indole-4-carboxylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1448725-23-2