Principaux documents
AABH97CEA1D7
AA BLOCKS, INC.
5-(4-Fluorophenyl)pyrazine-2,3-dicarboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-(4-fluorophenyl)-2,3-pyrazinedicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H7FN2O4/c13-7-3-1-6(2-4-7)8-5-14-9(11(16)17)10(15-8)12(18)19/h1-5H,(H,16,17)(H,18,19)
Clé InChI
UMIMZZBEDSTQRB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1148027-08-0
Synonym
5-(4-Fluoro-phenyl)-pyrazine-2,3-dicarboxylicacid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1148027-08-0