Documents
AABH97CE8E19
AA BLOCKS, INC.
2-Cyclopentyl-1h-benzimidazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.26
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyclopentyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C12H14N2/c1-2-6-9(5-1)12-13-10-7-3-4-8-11(10)14-12/h3-4,7-9H,1-2,5-6H2,(H,13,14)
Clé InChI
JIHVGOLTABHOBF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/91565-71-8
Synonym
2-Cyclopentyl-1h-benzimidazole
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=91565-71-8