Key Documents
AABH97CE86E3
AA BLOCKS, INC.
N-(3-Methylbenzyl)ethane-1,2-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.25
Numéro MDL:
Iupac Name
N~1~-(3-methylbenzyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C10H16N2/c1-9-3-2-4-10(7-9)8-12-6-5-11/h2-4,7,12H,5-6,8,11H2,1H3
Clé InChI
IDBLZFZHJHWCFG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/953072-18-9
Synonym
N-(3-Methylbenzyl)ethane-1
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=953072-18-9